2-Bromo-6-fluorothioanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC01512-1G
PC01512-25G
PC01512-5G
APOSPC01512-1GEA
2080
DKK
APOSPC01512-1G
APOSPC01512-25G
APOSPC01512-5G
2-Bromo-6-fluorothioanisole
2-Bromo-6-fluorothioanisole
Formel:
C₇H₆BrFS Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22056775 CAS-nummer: 1370025-53-8 |