5-Bromo-2-fluorothioanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
4-Bromo-1-fluoro-2-(methylsulphanyl)benzene, 5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphide
PC01511-1G
PC01511-5G
APOSPC01511-1GEA
1310
DKK
APOSPC01511-1G
APOSPC01511-5G
5-Bromo-2-fluorothioanisole
5-Bromo-2-fluorothioanisole
Formel:
C₇H₆BrFS Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22056774 CAS-nummer: 1370025-62-9 |