5-Bromo-2-fluorothioanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Bromo-1-fluoro-2-(methylsulphanyl)benzene, 5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphide
PC01511-1G PC01511-5G
APOSPC01511-1GEA 1310 DKK
APOSPC01511-1G APOSPC01511-5G
5-Bromo-2-fluorothioanisole
5-Bromo-2-fluorothioanisole
Formel: C₇H₆BrFS
Molekylvægt: 221.09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22056774
CAS-nummer: 1370025-62-9