3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC01488-100G PC01488-25G PC01488-5G
APOSPC01488-100GEA 1120 DKK
APOSPC01488-100G APOSPC01488-25G APOSPC01488-5G
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
Smeltepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835492
CAS-nummer: 2729-34-2