2-Fluoro-3-methylthiophenol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-3-methylbenzenethiol, 2-Fluoro-3-methylphenyl mercaptan
PC01487-1G PC01487-250MG
APOSPC01487-1GEA 3750 DKK
APOSPC01487-1G APOSPC01487-250MG
2-Fluoro-3-methylthiophenol 96%
2-Fluoro-3-methylthiophenol
Formel: C₇H₇FS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22481036
CAS-nummer: 1243283-09-1