4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Cyano-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline, 6-Amino-3-cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC01486-1G PC01486-250MG
APOSPC01486-1GEA 4320 DKK
APOSPC01486-1G APOSPC01486-250MG
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Amino-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄F₄N₂
Molekylvægt: 204.124 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25976371
CAS-nummer: 1448858-64-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III