3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-4-(bromomethyl)benzotrifluoride
PC01485-1G PC01485-5G
APOSPC01485-1GEA 610 DKK
APOSPC01485-1G APOSPC01485-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃
Molekylvægt: 317.929 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185413
CAS-nummer: 372120-77-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 III