Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0148-25G PC0148-5G
APOSPC0148-25GEA 1430 DKK
APOSPC0148-25G APOSPC0148-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate 97%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)maleate
Formel: C₈H₆F₆O₄
Kogepunkt: 50 °C (144 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078313
CAS-nummer: 116401-64-0