2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0114-10G PC0114-5G PC0114-1G
APOSPC0114-10GEA 2360 DKK
APOSPC0114-10G APOSPC0114-5G APOSPC0114-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrClF
Smeltepunkt: 35…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631363
CAS-nummer: 261762-87-2
UN nummer: 1759
ADR: 8,III