3-Chlor-4-fluorkanelsyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acrylic acid, 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
PC0084-1G PC0084-25G PC0084-5G
APOSPC0084-1GEA 164 DKK
APOSPC0084-1G APOSPC0084-25G APOSPC0084-5G
3-Chlor-4-fluorkanelsyre 95%
3-Chlor-4-fluorkanelsyre
Formel: C₉H₆ClFO₂
Molekylvægt: 200.6 g/mol
Smeltepunkt: 173…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631393
CAS-nummer: 58537-11-4