3-Bromo-4-phenylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9978-1G OR9978-250MG OR9978-5G
APOSOR9978-1GEA 985 DKK
APOSOR9978-1G APOSOR9978-250MG APOSOR9978-5G
3-Bromo-4-phenylpyridine
3-Bromo-4-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₈BrN
Smeltepunkt: 46…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114247
CAS-nummer: 88345-89-5