6-Nitrochroman-4-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9949-1G OR9949-25G OR9949-5G
APOSOR9949-1GEA 164 DKK
APOSOR9949-1G APOSOR9949-25G APOSOR9949-5G
6-Nitrochroman-4-one 98%
6-Nitrochroman-4-one
Formel: C₉H₇NO₄
Smeltepunkt: 116…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038185
CAS-nummer: 68043-53-8