2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydroxy-2-methyl-6-phenyl-1,3-diazine, 4-Hydroxy-2-methyl-6-phenylpyrimidine
OR9874-1G OR9874-250MG
APOSOR9874-1GEA 2180 DKK
APOSOR9874-1G APOSOR9874-250MG
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Molekylvægt: 186.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00179595
CAS-nummer: 62260-39-3