3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9862-1G OR9862-500MG
APOSOR9862-1GEA 2730 DKK
APOSOR9862-1G APOSOR9862-500MG
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide
Formel: C₁₄H₁₆N₂O
Smeltepunkt: 127…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659620
CAS-nummer: 900014-85-9