2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9796-1G OR9796-250MG
APOSOR9796-1GEA 2240 DKK
APOSOR9796-1G APOSOR9796-250MG
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
Smeltepunkt: 62…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08060524
CAS-nummer: 864068-87-1