2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α,α,α,2,6-Pentachloro-4-picoline
OR9768-25G OR9768-5G OR9768-100G
APOSOR9768-25GEA 2510 DKK
APOSOR9768-25G APOSOR9768-5G APOSOR9768-100G
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₅N
Smeltepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788280
CAS-nummer: 22652-14-8