2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9759-1G OR9759-250MG
APOSOR9759-1GEA 1210 DKK
APOSOR9759-1G APOSOR9759-250MG
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Formel: C₁₅H₁₀ClNO₂S₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08271911
CAS-nummer: 868755-57-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III