2-Bromo-(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Bromo-2-bromoacetyl-1-benzofuran, 2-Bromo-1-(5-bromobenzofuran-2-yl)ethanone
OR9719-1G OR9719-250MG
APOSOR9719-1GEA 2040 DKK
APOSOR9719-1G APOSOR9719-250MG
2-Bromo-(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one 97%
2-Bromo-(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₀H₆Br₂O₂
Smeltepunkt: 135…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658982
CAS-nummer: 7039-76-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II