4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (4-Iodophenyl)hydrazine hydrochloride
OR9707-25G OR9707-5G OR9707-100G
APOSOR9707-25GEA 1220 DKK
APOSOR9707-25G APOSOR9707-5G APOSOR9707-100G
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₆H₇IN₂·ClH
Molekylvægt: 270.499 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060724
CAS-nummer: 62830-55-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III