Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 4-bromo-2-(methylthio)benzoate
OR968327-1G OR968327-500MG
APOSOR968327-1GEA 8590 DKK
APOSOR968327-1G APOSOR968327-500MG
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22488927
CAS-nummer: 1824127-03-8