Acridine-9-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 9-Carboxyacridine, 9-Acridinecarboxylic acid
OR9679-5G OR9679-25G
APOSOR9679-5GEA 632 DKK
APOSOR9679-5G APOSOR9679-25G
Acridine-9-carboxylic acid
Acridine-9-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₉NO₂
Molekylvægt: 223.227 g/mol
Smeltepunkt: 290 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009734
CAS-nummer: 5336-90-3