2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR966497-100MG OR966497-250MG
APOSOR966497-100MGEA 567 DKK
APOSOR966497-100MG APOSOR966497-250MG
2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide 95+%
2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide
Formel: C₇H₁₄N₂·2BrH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27964259
CAS-nummer: 77415-55-5