N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-{[3-(Methylamino)methyl]phenyl}thiophene, N-Methyl-N-(3-thien-3-ylbenzyl)amine
OR9664-1G OR9664-250MG
APOSOR9664-1GEA 2730 DKK
APOSOR9664-1G APOSOR9664-250MG
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Formel: C₁₂H₁₃NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08435893
CAS-nummer: 884507-27-1