1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR966366-1G OR966366-250MG OR966366-500MG
APOSOR966366-1GEA 8810 DKK
APOSOR966366-1G APOSOR966366-250MG APOSOR966366-500MG
1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28502507
CAS-nummer: 1419590-81-0