4-Anilino-4-oxobutanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Oxo-4-(phenylamino)butanoic acid
OR965850-1G OR965850-5G
APOSOR965850-1GEA 284 DKK
APOSOR965850-1G APOSOR965850-5G
4-Anilino-4-oxobutanoic acid 95%
4-Anilino-4-oxobutanoic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00029825
CAS-nummer: 102-14-7