5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR965833-10G OR965833-1G OR965833-5G
APOSOR965833-10GEA 6640 DKK
APOSOR965833-10G APOSOR965833-1G APOSOR965833-5G
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol 95%
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formel: C₇H₄N₂O₃S
Molekylvægt: 196.183 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00524789
CAS-nummer: 22876-21-7