4,7-Diazaindole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965780-100MG OR965780-1G OR965780-250MG
APOSOR965780-100MGEA 622 DKK
APOSOR965780-100MG APOSOR965780-1G APOSOR965780-250MG
4,7-Diazaindole 95%
4,7-Diazaindole
Formel: C₆H₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834819
CAS-nummer: 42430-74-0