Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965647-1G OR965647-250MG
APOSOR965647-1GEA 4750 DKK
APOSOR965647-1G APOSOR965647-250MG
Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate 96%
Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Molekylvægt: 168.193 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07685912
CAS-nummer: 56699-23-1