3-Phenylamino-propionic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965638-1G OR965638-5G
APOSOR965638-1GEA 469 DKK
APOSOR965638-1G APOSOR965638-5G
3-Phenylamino-propionic acid 95%
3-Phenylamino-propionic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00089905
CAS-nummer: 5652-38-0