5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965625-1G OR965625-250MG
APOSOR965625-1GEA 3190 DKK
APOSOR965625-1G APOSOR965625-250MG
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione 95%
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione
Formel: C₇H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03951035
CAS-nummer: 5455-34-5