3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965604-1G
OR965604-250MG
APOSOR965604-1GEA
4310
DKK
APOSOR965604-1G
APOSOR965604-250MG
3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine 95%
3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine
Formel:
C₇H₆N₂S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00175166 CAS-nummer: 36810-90-9 |