3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965604-1G OR965604-250MG
APOSOR965604-1GEA 4310 DKK
APOSOR965604-1G APOSOR965604-250MG
3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine 95%
3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine
Formel: C₇H₆N₂S
Molekylvægt: 150.201 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00175166
CAS-nummer: 36810-90-9