(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965595-1G OR965595-5G
APOSOR965595-1GEA 774 DKK
APOSOR965595-1G APOSOR965595-5G
(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid 95%
(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01124887
CAS-nummer: 3251-30-7