4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965594-100MG OR965594-1G OR965594-250MG
APOSOR965594-100MGEA 1260 DKK
APOSOR965594-100MG APOSOR965594-1G APOSOR965594-250MG
4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one 98%
4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one
Formel: C₄H₅NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00970121
CAS-nummer: 32497-10-2