2-Chloro-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965590-100MG OR965590-1G OR965590-250MG
APOSOR965590-100MGEA 1160 DKK
APOSOR965590-100MG APOSOR965590-1G APOSOR965590-250MG
2-Chloro-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone
Formel: C₇H₇ClOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464874
CAS-nummer: 31772-42-6