N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965584-1G OR965584-250MG OR965584-5G
APOSOR965584-1GEA 1810 DKK
APOSOR965584-1G APOSOR965584-250MG APOSOR965584-5G
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine 95%
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine
Formel: C₁₁H₁₈N₂
Molekylvægt: 178.274 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00465457
CAS-nummer: 313552-99-7