N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965536-1G OR965536-5G
APOSOR965536-1GEA 1530 DKK
APOSOR965536-1G APOSOR965536-5G
N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine 98%
N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07324744
CAS-nummer: 53369-77-0