5-Aminomethyl-1H-pyridin-2-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965527-1G OR965527-250MG OR965527-5G
APOSOR965527-1GEA 1990 DKK
APOSOR965527-1G APOSOR965527-250MG APOSOR965527-5G
5-Aminomethyl-1H-pyridin-2-one 98%
5-Aminomethyl-1H-pyridin-2-one
Formel: C₆H₈N₂O
Smeltepunkt: 170…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08274990
CAS-nummer: 131052-84-1
UN nummer: 3259
ADR: 8,III