3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965513-1G OR965513-5G
APOSOR965513-1GEA 1430 DKK
APOSOR965513-1G APOSOR965513-5G
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide 95%
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide
Formel: C₉H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01168918
CAS-nummer: 15789-03-4