4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR965510-1G OR965510-5G
APOSOR965510-1GEA 273 DKK
APOSOR965510-1G APOSOR965510-5G
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₉H₂₆N₂O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683056
CAS-nummer: 288154-16-5