(1R)-1-Pyridin-4-ylethanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965441-1G OR965441-250MG
APOSOR965441-1GEA 1070 DKK
APOSOR965441-1G APOSOR965441-250MG
(1R)-1-Pyridin-4-ylethanamine 95%
(1R)-1-Pyridin-4-ylethanamine
Formel: C₇H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09256818
CAS-nummer: 45682-36-8