3-Bromo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965428-1G OR965428-5G
APOSOR965428-1GEA 2180 DKK
APOSOR965428-1G APOSOR965428-5G
3-Bromo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide 96%
3-Bromo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide
Formel: C₄H₅BrO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00462449
CAS-nummer: 53336-42-8