4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965363-1G OR965363-250MG
APOSOR965363-1GEA 2460 DKK
APOSOR965363-1G APOSOR965363-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine 95%
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine
Formel: C₇H₅N₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793696
CAS-nummer: 102253-71-4