3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965324-1G OR965324-25G OR965324-5G
APOSOR965324-1GEA 545 DKK
APOSOR965324-1G APOSOR965324-25G APOSOR965324-5G
3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester 95%
3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester
Formel: C₈H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01109140
CAS-nummer: 90087-77-7