1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965312-1G OR965312-250MG
APOSOR965312-1GEA 3660 DKK
APOSOR965312-1G APOSOR965312-250MG
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine 95%
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine
Formel: C₉H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18652126
CAS-nummer: 1270506-12-1