5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9653-1G OR9653-250MG
APOSOR9653-1GEA 1770 DKK
APOSOR9653-1G APOSOR9653-250MG
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410178
CAS-nummer: 868755-64-0