3-Phenyl-pent-1-yn-3-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965295-1G OR965295-250MG
APOSOR965295-1GEA 9940 DKK
APOSOR965295-1G APOSOR965295-250MG
3-Phenyl-pent-1-yn-3-ol 95%
3-Phenyl-pent-1-yn-3-ol
Formel: C₁₁H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17926462
CAS-nummer: 6712-31-8