2-(4-Chlorophenyl)-3-oxobutanenitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965277-1G OR965277-5G OR965277-100MG OR965277-250MG OR965277-500MG
APOSOR965277-1GEA 1940 DKK
APOSOR965277-1G APOSOR965277-5G APOSOR965277-100MG APOSOR965277-250MG APOSOR965277-500MG
2-(4-Chlorophenyl)-3-oxobutanenitrile 96%
2-(4-Chlorophenyl)-3-oxobutanenitrile
Formel: C₁₀H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01672899
CAS-nummer: 5219-07-8