3-Methyl-2(3H)-benzothiazolone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965197-1G OR965197-5G
APOSOR965197-1GEA 1260 DKK
APOSOR965197-1G APOSOR965197-5G
3-Methyl-2(3H)-benzothiazolone 95%
3-Methyl-2(3H)-benzothiazolone
Formel: C₈H₇NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022914
CAS-nummer: 2786-62-1