Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965124-1G OR965124-5G
APOSOR965124-1GEA 2300 DKK
APOSOR965124-1G APOSOR965124-5G
Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate 95%
Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
Formel: C₉H₁₅NO₃
Molekylvægt: 185.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11053005
CAS-nummer: 59857-84-0